Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Copper selenide 99.99%

Copper selenide 99.99%

Bottle, 100 g
Codice catalogo APOSIN1585-100G
Tossico
Salute
Ambiente
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Copper selenide 99.99%
Codice catalogo APOSIN1585-100G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  1317-41-5
Copper selenide 99.99%

Bottle, 100 g

Numero CAS:  1317-41-5
Price
SFr. 2’040.00
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  Copper(II) selenide
  • Numero CAS:1317-41-5
  • Formula:CuSe
  • Numero MDL:MFCD00016058
  • Molecular Weight:142.51 g/mol
  • Punto di fusione:550 °C (dec.)
  • Densità:5,99 g/cm³ (25 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:215-272-8
  • UN:3283
  • ADR:6.1,I
  •  :Density: 5.99 g/cm³ (20 °C)
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    100 g

Specifiche