Cianocobalamina USP
Bottle, 5 g
Codice catalogo APOSBIV6236-5G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Cianocobalamina USP
Codice catalogo APOSBIV6236-5G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 68-19-9
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:68-19-9
- Formula:C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
- Numero MDL:MFCD00151092
- Molecular Weight:1355.38 g/mol
- Punto di fusione:>300 °C
- Punto di fusione:>300 °C
- temperatura di conservazione:Refrigerata
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:5 g



