Orders LinkContactUsLinkComponent
(S)-(-)-Hydroxypyrrolidine 97% | Avantor
(S)-(-)-Hydroxypyrrolidine 97%
Bottle, 5 g
Katalognr. APOSOR4627-5G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
(S)-(-)-Hydroxypyrrolidine 97%
Katalognr. APOSOR4627-5G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  100243-39-8
(S)-(-)-Hydroxypyrrolidine 97%
Bottle, 5 g
CAS Nummer:  100243-39-8
Preis
SFr. 122.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Synonyme:  (S)-(-)-3-Pyrrolidinol, (S)-Pyrrolidin-3-ol, (S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidine
  • CAS Nummer:100243-39-8
  • Formel:C₄H₉NO
  • MDL-Nummer:MFCD00192426
  • Molekulargewicht:87.12 g/mol
  • Siedepunkt:108…110 °C/8mmHg
  • Schmelzender Platingehalt:15 °C
  • Dichte:1,048 g/cm³ (25 °C)
  • Blitz Pt:110 °C
  • Lagertemperatur:Congelamento
Technische Daten
Technische Daten
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    5 g
Technische Daten