Orders LinkContactUsLinkComponent
Riboflavina
Riboflavina
Bottle, 100 g
Codice catalogo APOSBIR0613-100G
Irritante
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Riboflavina
Codice catalogo APOSBIR0613-100G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  83-88-5
Riboflavina
Bottle, 100 g
Numero CAS:  83-88-5
Price
34.70 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  Vitamin B2, Lactoflavin, 7,8-Dimethyl-10-((2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione, (-)-Riboflavin, Vitamine G
  • Numero CAS:83-88-5
  • Formula:C₁₇H₂₀N₄O₆
  • Numero MDL:MFCD00005022
  • Molecular Weight:376.37 g/mol
  • Punto di fusione:290 °C (dec.)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:201-507-1
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    100 g