Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Cianocobalamina USP

Bottle, 1 g
Codice catalogo APOSBIV6236-1G
Irritante
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Cianocobalamina USP
Codice catalogo APOSBIV6236-1G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  68-19-9
Cianocobalamina USP

Bottle, 1 g

Numero CAS:  68-19-9
Price
78.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 g
Product Details & Documents
  • Numero CAS:68-19-9
  • Formula:C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
  • Numero MDL:MFCD00151092
  • Molecular Weight:1355.38 g/mol
  • Punto di fusione:>300 °C
  • Punto di fusione:>300 °C
  • temperatura di conservazione:Refrigerata
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    1 g

Specifiche