Vancomycin hydrochloride
Bottle, 1 g
Codice catalogo APOSBIV0155-1G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Vancomycin hydrochloride
Codice catalogo APOSBIV0155-1G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 1404-93-9
Vai a
Product Details & Documents
Vancomycin is a glycopeptide antibiotic. It exerts its action by inhibiting the formation of the peptidoglycan polymers of the bacterial cell wall. Often used incombination with cefotaxim or carbenicillin.
- Potency of 1099 mcg/mg
- Cell culture tested.
Sinonimi: (3S,6R,7R,22R,23S,26S,36R,38aR)-3-(2-Amino-2-oxoethyl)-44-[[2-O-(3-amino-2,3,6-trideoxy-3-C-methyl-α-L-lyxo-hexopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-10,19-dichloro-2,3,4,5,6,7,23,24,25,26,36,37,38,38a-tetradecahydro-7,22,28,30,32-pentahydroxy-6-[[(2R)-4-methyl-2-(methylamino)-1-oxopentyl]amino]-2,5,24,38,39-pentaoxo-22H-8,11:18,21-Dietheno-23,36-(iminomethano)-13,16:31,35-dimetheno-1H,16H-[1,6,9]oxadiazacyclohexadecino[4,5-m][10,2,16]benzoxadiazacyclotetracosine-26-carboxylic acid xhydrochloride, Vancomycin supplement
- Numero CAS:1404-93-9
- Formula:C₆₆H₇₅Cl₂N₉O₂₄·HCl
- Numero MDL:MFCD03613611
- Molecular Weight:1485.71 g/mol
- temperatura di conservazione:Refrigerata
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:1 g