Tween® 20 (Polysorbate)
Bottle, 1 L
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Tween® 20 (Polysorbate)
Codice catalogo APOSBIT0803-1L
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 9005-64-5
Vai a
Product Details & Documents
Non ionic detergent used for cell lysis, nuclei isolationand cell fractionation.
Sinonimi: Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
- Numero CAS:9005-64-5
- Formula:C₅₈H₁₁₄O₂₆
- Numero MDL:MFCD00165986
- Molecular Weight:1227.53 g/mol
- Punto di ebollizione:>100 °C
- Punto di fusione:–14 °C
- Densità:1,095 g/cm³ (25 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:500-018-3
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:1 L