Orders LinkContactUsLinkComponent
L(-)-Triptofano ≥99.5%
L(-)-Triptofano ≥99.5%
Bottle, 1 kg
Codice catalogo APOSBIT0720-1KG
Irritante
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
L(-)-Triptofano ≥99.5%
Codice catalogo APOSBIT0720-1KG
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  73-22-3
L(-)-Triptofano ≥99.5%
Bottle, 1 kg
Numero CAS:  73-22-3
Price
SFr. 142.00
Log in per disponibilità
1 * 1 kg
Product Details & Documents
USP, pyrogen free
Sinonimi:  L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
  • Numero CAS:73-22-3
  • Formula:C₁₁H₁₂N₂O₂
  • Numero MDL:MFCD00064340
  • Molecular Weight:204.23 g/mol
  • Punto di fusione:280…285 °C (dec.)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-795-6
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    1 kg
Specifiche