3,5-Dihydroxybenzaldehyde
Bottle, 5 g
Codice catalogo APOSOR41006-5G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
3,5-Dihydroxybenzaldehyde
Codice catalogo APOSOR41006-5G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 26153-38-8
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:26153-38-8
- Formula:C₇H₆O₃
- Numero MDL:MFCD00016611
- Molecular Weight:138.12 g/mol
- Punto di fusione:153…161 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:247-479-4
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:5 g