Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
2-(Methylthio)thiophene

2-(Methylthio)thiophene

Bottle, 5 g
Codice catalogo APOSOR4091-5G
Irritante
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
2-(Methylthio)thiophene
Codice catalogo APOSOR4091-5G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  5780-36-9
2-(Methylthio)thiophene

Bottle, 5 g

Numero CAS:  5780-36-9
Price
111.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 5 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  2-(Mehtylthio)thiophene
  • Numero CAS:5780-36-9
  • Formula:C₅H₆S₂
  • Numero MDL:MFCD00052382
  • Molecular Weight:130.23 g/mol
  • Punto di ebollizione:82…84 °C/15mmHg
  • temperatura di conservazione:Refrigerata
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    5 g

Specifiche

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..