α-Cyclodextrin
Bottle, 50 g
Codice catalogo APOSBIM1014-50G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
α-Cyclodextrin
Codice catalogo APOSBIM1014-50G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 10016-20-3
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:10016-20-3
- Formula:C₃₆H₆₀O₃₀
- Numero MDL:MFCD00078207
- Molecular Weight:972.84 g/mol
- temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:50 g