Orders LinkContactUsLinkComponent
α-Cyclodextrin
α-Cyclodextrin
Bottle, 250 g
Codice catalogo APOSBIM1014-250G
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
α-Cyclodextrin
Codice catalogo APOSBIM1014-250G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  10016-20-3
α-Cyclodextrin
Bottle, 250 g
Numero CAS:  10016-20-3
Price
381.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 250 g
Product Details & Documents
  • Numero CAS:10016-20-3
  • Formula:C₃₆H₆₀O₃₀
  • Numero MDL:MFCD00078207
  • Molecular Weight:972.84 g/mol
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    250 g