Agar
Bottle, 1 kg
Codice catalogo APOSBIM1002-1KG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Vai a
Product Details & Documents
A purified agar with a high gel strength and clarity for tissue culture and microbiological work. Minimal conc. of 5.0g/L to obtain solid gel.
Sinonimi: Agar Agar
- Numero CAS:9002-18-0
- Numero MDL:MFCD00081288
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:232-658-1
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:1 kg