Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
PP242 free base ≥99%

PP242 free base ≥99%

Bottle, 10 mg
Codice catalogo APOSBIFK0004-10MG
Irritante
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
PP242 free base ≥99%
Codice catalogo APOSBIFK0004-10MG
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  1092351-67-1
PP242 free base ≥99%

Bottle, 10 mg

Numero CAS:  1092351-67-1
Price
SFr. 78.00
Log in per disponibilità
1 * 10 mg
Product Details & Documents
Sinonimi:  2-(4-Amino-1-isopropyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-yl)-1H-indol-5-ol, Torkinib, 2-[4-Amino-1-(1-methylethyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-yl]-1H-indol-5-ol
  • Numero CAS:1092351-67-1
  • Formula:C₁₆H₁₆N₆O
  • Numero MDL:MFCD12196869
  • Molecular Weight:308.3 g/mol
  • Punto di fusione:146…156 °C
  • temperatura di conservazione:Congelamento
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    10 mg

Specifiche

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.