Orders LinkContactUsLinkComponent
D(+)-Mannosio 99,5%
D(+)-Mannosio 99,5%
Bottle, 100 g
Codice catalogo APOSBIM0134-100G
Irritante
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
D(+)-Mannosio 99,5%
Codice catalogo APOSBIM0134-100G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  3458-28-4
D(+)-Mannosio 99,5%
Bottle, 100 g
Numero CAS:  3458-28-4
Price
SFr. 33.00
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • Heavy metals: <10ppm
Sinonimi:  (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
  • Numero CAS:3458-28-4
  • Formula:C₆H₁₂O₆
  • Numero MDL:MFCD00064122
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • Punto di fusione:133…140 °C
  • Densità:1,54 g/cm³ (25 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:222-392-4
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    100 g