Orders LinkContactUsLinkComponent
EDTA ≥99%
EDTA ≥99%
Bottle, 500 g
Codice catalogo APOSBIE0729-500G
Irritante
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
EDTA ≥99%
Codice catalogo APOSBIE0729-500G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  60-00-4
EDTA ≥99%
Bottle, 500 g
Numero CAS:  60-00-4
Price
SFr. 52.00
Log in per disponibilità
1 * 500 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II
  • Numero CAS:60-00-4
  • Formula:C₁₀H₁₆N₂O₈
  • Numero MDL:MFCD00003541
  • Molecular Weight:292.25 g/mol
  • Punto di fusione:245 °C (dec.)
  • Densità:1,46 g/cm³ (25 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-449-4
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    500 g