L(+)-Ramnosio monoidrato
Bottle, 1 kg
Codice catalogo APOSBIK9015-1KG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
L(+)-Ramnosio monoidrato
Codice catalogo APOSBIK9015-1KG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 10030-85-0
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate, 6-Deoxy-L(+)-mannose monohydrate
- Numero CAS:10030-85-0
- Formula:C₆H₁₂O₅·1H₂O
- Numero MDL:MFCD00149363
- Molecular Weight:182.17 g/mol
- Punto di fusione:90 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:222-793-4
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:1 kg
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



