Digitonin
Bottle, 500 mg
APOSBID3301-500MG
Non-ionic detergent used to permeabilize cell membranes.
: Digitonin
- :11024-24-1
- :C₅₆H₉₂O₂₉
- :MFCD00077729
- :1229.312 g/mol
- :Ambiente
- :234-255-6
- :3462
- :6.1,III
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:500 mg
Non-ionic detergent used to permeabilize cell membranes.