Orders LinkContactUsLinkComponent
Digitonin
Digitonin
Bottle, 1 g
Codice catalogo APOSBID3301-1G
Tossico
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Digitonin
Codice catalogo APOSBID3301-1G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  11024-24-1
Digitonin
Bottle, 1 g
Numero CAS:  11024-24-1
Price
SFr. 191.00
Log in per disponibilità
1 * 1 g
Product Details & Documents
Non-ionic detergent used to permeabilize cell membranes.
Sinonimi:  Digitonin
  • Numero CAS:11024-24-1
  • Formula:C₅₆H₉₂O₂₉
  • Numero MDL:MFCD00077729
  • Molecular Weight:1229.312 g/mol
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:234-255-6
  • UN:3462
  • ADR:6.1,III
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    1 g