D(+)-Galattosio
Bottle, 5 kg
Codice catalogo APOSBIG1724-5KG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
D(+)-Galattosio
Codice catalogo APOSBIG1724-5KG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 59-23-4
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
- Numero CAS:59-23-4
- Formula:C₆H₁₂O₆
- Numero MDL:MFCD00151230
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- Punto di fusione:168…170 °C
- Densità:1,5 g/cm³ (25 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-416-4
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:5 kg