D(+)-Galattosio
Bottle, 500 g
APOSBIG1724-500G
: D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
- :59-23-4
- :C₆H₁₂O₆
- :MFCD00151230
- :180.16 g/mol
- :168…170 °C
- :1,5 g/cm³ (25 °C)
- :Ambiente
- :200-416-4
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:500 g
- Cat. No.:APOSBIG1724-500G