Orders LinkContactUsLinkComponent
Glicina ≥99%
Bottle, 5 kg
Codice catalogo APOSBIG0709-5KG
Irritante
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Glicina ≥99%
Codice catalogo APOSBIG0709-5KG
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  56-40-6
Glicina ≥99%
Bottle, 5 kg
Numero CAS:  56-40-6
Price
SFr. 200.00
Log in per disponibilità
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Component of tris-glycine-sds running buffers forpolyacrylamide gel electrophoresis.
  • Ph. Eur.
  • Pyrogen free
Sinonimi:  Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
  • Numero CAS:56-40-6
  • Formula:NH₂CH₂COOH
  • Numero MDL:MFCD00008131
  • Molecular Weight:75.07 g/mol
  • Punto di fusione:240…245 °C (dec.)
  • Densità:1,595 g/cm³ (25 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-272-2
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    5 kg
Specifiche