(±)-α-Bromophenylacetic acid
Bottle, 100 g
Codice catalogo APOSOR350067-100G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
(±)-α-Bromophenylacetic acid
Codice catalogo APOSOR350067-100G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 4870-65-9
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: α-Bromophenylacetic Acid, DL-α-Bromophenylacetic acid
- Numero CAS:4870-65-9
- Formula:C₈H₇BrO₂
- Numero MDL:MFCD00004206
- Molecular Weight:215.0440 g/mol
- Punto di fusione:82…83 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- UN:3261
- ADR:8,II
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:100 g