Orders LinkContactUsLinkComponent
Gentamicina solfato
Gentamicina solfato
Bottle, 25 g
Codice catalogo APOSBIG0124-25G
Irritante
Salute
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Gentamicina solfato
Codice catalogo APOSBIG0124-25G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  1405-41-0
Gentamicina solfato
Bottle, 25 g
Numero CAS:  1405-41-0
Price
SFr. 62.40
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents
An aminoglycoside antibiotic.
  • approx. 650 units/mg
  • Cell culture tested
Sinonimi:  NMD Inhibitor II, Garamycin, Gentamicin sulphate salt, Gentiomycin C
  • Numero CAS:1405-41-0
  • Numero MDL:MFCD00270181
  • Punto di fusione:217…237 °C
  • temperatura di conservazione:Refrigerata
  • EINECS:215-778-9
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    25 g