Gentamicina solfato
Bottle, 100 g
Codice catalogo APOSBIG0124-100G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Gentamicina solfato
Codice catalogo APOSBIG0124-100G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 1405-41-0
Vai a
Product Details & Documents
An aminoglycoside antibiotic.
- approx. 650 units/mg
- Cell culture tested
Sinonimi: NMD Inhibitor II, Garamycin, Gentamicin sulphate salt, Gentiomycin C
- Numero CAS:1405-41-0
- Numero MDL:MFCD00270181
- Punto di fusione:217…237 °C
- temperatura di conservazione:Refrigerata
- EINECS:215-778-9
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:100 g