Caffeic acid
Bottle, 100 g
Codice catalogo APOSBIB6021-100G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Caffeic acid
Codice catalogo APOSBIB6021-100G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 331-39-5
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid
- Numero CAS:331-39-5
- Formula:C₉H₈O₄
- Numero MDL:MFCD00004392
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- Punto di fusione:211…213 °C (dec.)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:206-361-2
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:100 g