Agarosio
Bottle, 500 g
Codice catalogo APOSBIA1176-500G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Agarosio
Codice catalogo APOSBIA1176-500G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 9012-36-6
Vai a
Product Details & Documents
- Gel Strength 1.5% >100g/cm2?2200g/cm2
- Gelling temp 36 ± 1.5C
- Melting temp 88 ± 1.5C
- Ash Content <0.45%
- Sulphate <0.1%
- Clarity <4 NTU
- DNA/RNAse Negative.
- Use Rates 0.75% - 2%.
- EEO 0.14 - 0.16
- Numero CAS:9012-36-6
- Numero MDL:MFCD00081294
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:232-731-8
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:500 g
- Cat. No.:APOSBIA1176-500G
Specifiche
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.