Agarosio
Bottle, 1 kg
APOSBIA1176-1KG
- Gel Strength 1.5% >100g/cm2?2200g/cm2
- Gelling temp 36 ± 1.5C
- Melting temp 88 ± 1.5C
- Ash Content <0.45%
- Sulphate <0.1%
- Clarity <4 NTU
- DNA/RNAse Negative.
- Use Rates 0.75% - 2%.
- EEO 0.14 - 0.16
- :9012-36-6
- :MFCD00081294
- :Ambiente
- :232-731-8
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:1 kg