Agarosio
Bottle, 100 g
Codice catalogo APOSBIA1176-100G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Agarosio
Codice catalogo APOSBIA1176-100G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 9012-36-6
Vai a
Product Details & Documents
- Gel Strength 1.5% >100g/cm2?2200g/cm2
- Gelling temp 36 ± 1.5C
- Melting temp 88 ± 1.5C
- Ash Content <0.45%
- Sulphate <0.1%
- Clarity <4 NTU
- DNA/RNAse Negative.
- Use Rates 0.75% - 2%.
- EEO 0.14 - 0.16
- Numero CAS:9012-36-6
- Numero MDL:MFCD00081294
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:232-731-8
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:100 g