Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetohydroxamic acid
Acetohydroxamic acid
Bottle, 5 g
Codice catalogo APOSBIA1030-5G
Salute
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Acetohydroxamic acid
Codice catalogo APOSBIA1030-5G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  546-88-3
Acetohydroxamic acid
Bottle, 5 g
Numero CAS:  546-88-3
Price
26.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 5 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  N-Hydroxyacetamide
  • Numero CAS:546-88-3
  • Formula:C₂H₅NO₂
  • Numero MDL:MFCD00009994
  • Molecular Weight:75.0666 g/mol
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    5 g