Cochlioquinone A
Bottle, 1 mg
Codice catalogo APOSBIBR1150-1MG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Cochlioquinone A
Codice catalogo APOSBIBR1150-1MG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 32450-25-2
Vai a
Product Details & Documents
From microbial source. Purity: (c.70%)
Sinonimi: Luteoleersin
- Numero CAS:32450-25-2
- Formula:C₃₀H₄₄O₈
- Numero MDL:MFCD08062299
- Molecular Weight:532.666 g/mol
- temperatura di conservazione:Congelamento
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:1 mg
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..