Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(-)-Aspartic acid
Bottle, 250 g
Codice catalogo APOSBIA0866-250G
Irritante
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
D-(-)-Aspartic acid
Codice catalogo APOSBIA0866-250G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  1783-96-6
D-(-)-Aspartic acid
Bottle, 250 g
Numero CAS:  1783-96-6
Price
SFr. 39.90
Log in per disponibilità
1 * 250 g
Product Details & Documents
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals; Materials for peptides.
Sinonimi:  D-Aminosuccinic acid, D(-)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, (R)-(-)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, (R)-(-)-Aspartic acid, (R)-()-Aminosuccinic acid, (R)-Aminosuccinic acid, (R)-2-Aminosuccinic acid, D-Asparaginic acid, D-Aspartic acid, H-D-Asp-OH
  • Numero CAS:1783-96-6
  • Formula:C₄H₇NO₄
  • Numero MDL:MFCD00063081
  • Molecular Weight:133.1 g/mol
  • Punto di fusione:>300 °C
  • Punto di fusione:>300 °C
  • Densità:1,66 g/cm³ (25 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:217-234-6
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    250 g