D-Alanine
Bottle, 100 g
Codice catalogo APOSBIA0863-100G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
D-Alanine
Codice catalogo APOSBIA0863-100G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 338-69-2
Vai a
Product Details & Documents
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
- Materials for peptides
- USP
- Pyrogen free
Sinonimi: (R)-(-)-Alanine, Alanine, D-α-Alanine, D(-)-Alanine, H-D-Ala-OH, α-Alanine
- Numero CAS:338-69-2
- Formula:C₃H₇NO₂
- Numero MDL:MFCD00008077
- Molecular Weight:89.09 g/mol
- Punto di fusione:291…295 °C (dec.)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:206-418-1
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:100 g