Orders LinkContactUsLinkComponent
Acido L(+)-ascorbico ≥99.5%
Acido L(+)-ascorbico ≥99.5%
Bottle, 1 kg
Codice catalogo APOSBIA0602-1KG
Corrosivo
Irritante
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Acido L(+)-ascorbico ≥99.5%
Codice catalogo APOSBIA0602-1KG
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  50-81-7
Acido L(+)-ascorbico ≥99.5%
Bottle, 1 kg
Numero CAS:  50-81-7
Price
SFr. 55.50
Log in per disponibilità
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Sinonimi:  Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
  • Numero CAS:50-81-7
  • Formula:C₆H₈O₆
  • Numero MDL:MFCD00064328
  • Molecular Weight:176.13 g/mol
  • Punto di fusione:190…194 °C (dec.)
  • Densità:1,65 g/cm³ (25 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-066-2
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    1 kg