Curcumin 98%
Bottle, 5 g
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Curcumin 98%
Codice catalogo APOSBIC8500-5G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 458-37-7
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: (1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
- Numero CAS:458-37-7
- Formula:C₂₁H₂₀O₆
- Numero MDL:MFCD00008365
- Molecular Weight:368.39 g/mol
- Punto di fusione:175 °C
- temperatura di conservazione:Congelamento
- EINECS:207-280-5
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:5 g
- Cat. No.:APOSBIC8500-5G