Orders LinkContactUsLinkComponent
D(+)-Arabitol
D(+)-Arabitol
Bottle, 100 g
Codice catalogo APOSBIA4016-100G
Irritante
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
D(+)-Arabitol
Codice catalogo APOSBIA4016-100G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  488-82-4
D(+)-Arabitol
Bottle, 100 g
Numero CAS:  488-82-4
Price
SFr. 425.00
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
Producer of xylitol via biotransformation.
Sinonimi:  D-Arabitol, (2R,4R)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol
  • Numero CAS:488-82-4
  • Formula:C₅H₁₂O₅
  • Numero MDL:MFCD00004709
  • Molecular Weight:152.15 g/mol
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    100 g
Specifiche