Citidina
Bottle, 50 g
Codice catalogo APOSBIC2010-50G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one
- Numero CAS:65-46-3
- Formula:C₉H₁₃N₃O₅
- Numero MDL:MFCD00006545
- Molecular Weight:243.22 g/mol
- Punto di fusione:210…220 °C
- temperatura di conservazione:Refrigerata
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:50 g
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



