Chenodeoxycholic acid
Bottle, 100 g
Codice catalogo APOSBIB6026-100G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Chenodeoxycholic acid
Codice catalogo APOSBIB6026-100G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 474-25-9
Vai a
Product Details & Documents
Bile acid.
Sinonimi: 3α,7α-Dihydroxycholanic acid, 7α-Hydroxylithocholic acid, 7alpha-Hydroxylithocholic acid, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3α,7α-Dihydroxycholan-24-oic acid, Chenodiol, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholanic acid
- Numero CAS:474-25-9
- Formula:C₂₄H₄₀O₄
- Numero MDL:MFCD00064142
- Molecular Weight:392.58 g/mol
- Punto di fusione:162…168 °C
- :Density: 1.162 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:207-481-8
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:100 g



