Orders LinkContactUsLinkComponent
Caffeic acid
Bottle, 25 g
Codice catalogo APOSBIB6021-25G
Irritante
Salute
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Caffeic acid
Codice catalogo APOSBIB6021-25G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  331-39-5
Caffeic acid
Bottle, 25 g
Numero CAS:  331-39-5
Price
26.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid
  • Numero CAS:331-39-5
  • Formula:C₉H₈O₄
  • Numero MDL:MFCD00004392
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • Punto di fusione:211…213 °C (dec.)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:206-361-2
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    25 g
Specifiche