Orders LinkContactUsLinkComponent
Griffin beakers, PP
150 ml, 82 mm, 58 mm, 5 ml
Codice catalogo BURK7122-0150
Nome del fornitore:   BURKLE
Griffin beakers, PP
Codice catalogo BURK7122-0150
Nome del fornitore:  BURKLE
Griffin beakers, PP
Griffin beakers, PP
150 ml, 82 mm, 58 mm, 5 ml
Price
SFr. 3.80
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Laboratory beakers according to DIN 12331 and ISO 7056 (Glass) for various uses.
  • PP, highly transparent
  • Blue graduation printed on
  • Shatterproof
When bought in bulk, individual print is possible.
 : ISO 7056
Specifiche
  • Ø est:
    58 mm
  • Intervallo di laurea:
    5 ml
  • Capacità:
    150 ml
  • Altezza:
    82 mm
  • Seq:
    02