Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample dippers, DispoDipper
Sample dippers, DispoDipper
DispoDipper, LaboPlast® PP, 417 mm, 40 mm, -, 50 ml
Codice catalogo 331-0313
Nome del fornitore:   BURKLE
Sample dippers, DispoDipper
Codice catalogo 331-0313
Nome del fornitore:  BURKLE
Sample dippers, DispoDipper
Sample dippers, DispoDipper
DispoDipper, LaboPlast® PP, 417 mm, 40 mm, -, 50 ml
Price
SFr. 37.70
Log in per disponibilità
1 * 20 ST
Product Details & Documents
The DispoDipper are designed for the sampling and subsequent transport of samples.
  • Production and packaging according to cleanroom class 7
  • Prevents cross-contamination or sample impurities
  • Optionally sterilised by gamma rays (SteriPlast®)
Suitable for applications in food, animal feed and pharmaceutical industries.
Certifications: EU food requirements and FDA regulations.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
  • Ø:
    40 mm
  • Sterili:
    -
  • Capacità:
    50 ml
  • Descrizione:
    DispoDipper
  • Lunghezza:
    417 mm
  • Materiale:
    LaboPlast® PP
  • Seq:
    01