Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision thermometers
Precision thermometers
Precision thermometer, white, with DKD3 certificate, +50...+150 °C, ±0,5 °C, 300 mm, Red, 6,5 mm
Codice catalogo AMARM247302-FLDKD3
Nome del fornitore:   Amarell
Precision thermometers
Codice catalogo AMARM247302-FLDKD3
Nome del fornitore:  Amarell
Precision thermometers
Precision thermometer, white, with DKD3 certificate, +50...+150 °C, ±0,5 °C, 300 mm, Red, 6,5 mm
Price
SFr. 302.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These thermometers are suitable for government verification.
  • Round top finish in transparent square plastic case
  • Durable pigment
  • Solid stem and total immersion
Certifications: Supplied with DIN 12785 certificate.
Documents
Specifiche
  • Ø:
    6,5 mm
  • Descrizione:
    Precision thermometer, white, with DKD3 certificate
  • Lunghezza:
    300 mm
  • Seq:
    01
  • Accuratezza:
    ±0,5 °C
  • Riempimento:
    Red
  • Range di misura:
    +50...+150 °C