ContactUsLinkComponent
Heizhaube für HWS-Reaktionsgefäß A, NW 150, Inhalt 1000ml, beheizte Höhe 85mm, 230 Volt, 400 Watt, max. 450°C, mit 2 Heizzonen, Leistungssteuerung 25/50/100%, mit 4 Klemmhaken 1 * 1 items
Catalog # HWSA3450510
Supplier:  HWS LABORTECHNIK
Heizhaube für HWS-Reaktionsgefäß A, NW 150, Inhalt 1000ml, beheizte Höhe 85mm, 230 Volt, 400 Watt, max. 450°C, mit 2 Heizzonen, Leistungssteuerung 25/50/100%, mit 4 Klemmhaken 1 * 1 items
Catalog # HWSA3450510
Supplier:  HWS LABORTECHNIK
Frequently Bought Together