ESC (Easy Surface Checking) swabs
ESC swab Neutralising Rinse Solution, 100 tubes×10 ml
Supplier: LIOFILCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
The ESC (Easy Surface Checking) swab range includes a new generation of sampling devices for microbiological examination of surfaces, especially recommended for food and pharmaceutical industries.
- Pre-filled swab device
- Rayon bud
- Wide range of diluents
- Leak proof closure
- Transport and storage at room temperature
Certifications: Swabs conform to international standards (ISO 18593, ISO 17604).
Specifications
- Descrizione:ESC swab Neutralising Rinse Solution, 100 tubes×10 ml
- Seq:13
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..