Orders LinkContactUsLinkComponent
Density hydrometers, S50
Density hydrometer, S50, 0,80 - 0,85 g/cm³, 0,002 g/cm³, 190 mm
Codice catalogo AMARH811108
Nome del fornitore:   Amarell
Density hydrometers, S50
Codice catalogo AMARH811108
Nome del fornitore:  Amarell
Density hydrometers, S50
Density hydrometer, S50, 0,80 - 0,85 g/cm³, 0,002 g/cm³, 190 mm
Price
SFr. 61.40
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hydrometers in a wide range of measuring scales.
  • Shot weighted body
  • Paper scale with colour code and type designation
Suitable for government verification.
 : DIN 12791
 : In a transparent plastic case.
Specifiche
  • Descrizione:
    Density hydrometer
  • Lunghezza:
    190 mm
  • Seq:
    05
  • Divisione:
    0,002 g/cm³
  • Modello:
    S50
  • Range di misura:
    0,80 - 0,85 g/cm³