Pasteur pipettes
Graduated, 1 ml, 35 µl, 150 mm, +, Individually wrapped, 500/carton
Codice catalogo GREI740365_500
Nome del fornitore: Greiner Bio-One
Vai a
Product Details & Documents
These pipettes are made from PE.
Specifiche
- Confezione:Individually wrapped, 500/carton
- Sterili:+
- Capacità:1 ml
- Descrizione:Graduated
- Lunghezza:150 mm
- Seq:03
- Volume gocce:35 µl