Magnetic stirring bars
Magnetic stirring bar Ø 10×60 mm, 60 mm, 10 mm, AREC series
Codice catalogo VELPA00001061
Nome del fornitore: VELP SCIENTIFIC
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ø:10 mm
- Per:AREC series
- Descrizione:Magnetic stirring bar Ø 10×60 mm
- Lunghezza:60 mm
- Seq:11