Magnetic stirring bars
Magnetic stirring bar Ø 6×20 mm, 20 mm, 6 mm, AREC series
Codice catalogo VELPA00001057
Nome del fornitore: VELP SCIENTIFIC
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ø:6 mm
- Per:AREC series
- Descrizione:Magnetic stirring bar Ø 6×20 mm
- Lunghezza:20 mm
- Seq:06