Magnetic stirring bars
Magnetic stirring bar, 10 mm, 5 mm
Codice catalogo VELPA00000336
Nome del fornitore: VELP SCIENTIFIC
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ø:5 mm
- Descrizione:Magnetic stirring bar
- Lunghezza:10 mm
- Seq:03