Orders LinkContactUsLinkComponent
Magnetic stirring bars
Magnetic stirring bars
Magnetic stirring bar, 13 mm, 10 mm
Codice catalogo VELPA00000357
Nome del fornitore:   VELP SCIENTIFIC
Magnetic stirring bars
Codice catalogo VELPA00000357
Nome del fornitore:  VELP SCIENTIFIC
Magnetic stirring bars
Magnetic stirring bars
Magnetic stirring bar, 13 mm, 10 mm
Price
SFr. 5.70
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Ø:
    10 mm
  • Descrizione:
    Magnetic stirring bar
  • Lunghezza:
    13 mm
  • Seq:
    10